Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kort jordstik, færdig
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 14/15
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Den korte udgave af DURAN™ ærmer er ideelle til brug, hvor pladsen er begrænset og krav til tæthed er lavere.
- I henhold til DIN 12249 Form E
- Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
- Den finere overflade mindsker risikoen for at sætte sig fast.
- Minimeret fedtbehov
- Meget lav lækagerate
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50/Pk. |
| Varebeskrivelse | Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 17 mm |
| Standard konusled nr | NS 14/15 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.8 mm |