Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, sfærisk, kraftig version
Artikelnummer. p-7189123 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
250 ml
2500 ml
500 ml
5000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10363751
Brand: DWK Life Sciences 242915403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilletragten muliggør adskillelse af ikke-blandbare væsker (væske-væske ekstraktion).
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
  • Kugleformet
  • Med standard jordstophane og standard jordprop
  • Kraftig version
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 132 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Faseadskillelse; Væske-væske udvinding
Mængde 1 stk.