Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, sfærisk, kraftig version
Artikelnummer. 10445601 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
250 ml
2500 ml
500 ml
5000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10445601 10.000 ml Hver
10363751 1000 ml Hver
10202061 2500 ml Hver
10373751 5000 ml Hver
10530042 500 ml Hver
10520042 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10445601 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242918606
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilletragten muliggør adskillelse af ikke-blandbare væsker (væske-væske ekstraktion).
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
  • Kugleformet
  • Med standard jordstophane og standard jordprop
  • Kraftig version
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 286 mm
Kapacitet (metrisk) 10.000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Faseadskillelse; Væske-væske udvinding
Mængde 1 stk.