Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, sfærisk, kraftig version
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
- Kugleformet
- Med standard jordstophane og standard jordprop
- Kraftig version
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 222 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Faseadskillelse; Væske-væske udvinding |
| Mængde | 1 stk. |