Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, konisk form, med PTFE nøgle
Artikelnummer. 10243512 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10243512 1000 ml Hver
10580773 100 ml Hver
10426332 500 ml Hver
10658013 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10243512 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1064809
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilletragten muliggør adskillelse af ikke-blandbare væsker (væske-væske ekstraktion).
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
  • Konisk form
  • Med PTFE nøgle
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Diameter (metrisk) stilk 13 mm
Materiale Boro 3.3, PTFE, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Faseadskillelse; Væske-væske udvinding; Måling af væskemængder
Mængde 1 stk.