Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, konisk form, med glasnøgle
Artikelnummer. 10763121 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10763121 100 ml Hver
10379600 250 ml Hver
10470021 500 ml Hver
10359650 1000 ml Hver
10369650 2000 ml Hver
10516532 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10763121 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242942409
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilletragten muliggør adskillelse af ikke-blandbare væsker (væske-væske ekstraktion).
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
  • Den koniske form gør den særdeles velegnet til faseadskillelse
  • Med standard jordstophane, holdeanordning og plastikprop
  • Med solid nøgle
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Boro 3.3, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Faseadskillelse; Væske-væske udvinding
Mængde 1 stk.