Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, konisk form, med glasnøgle
Product Code. 10516532 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10516532
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 242941704
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skilletragten muliggør adskillelse af ikke-blandbare væsker (væske-væske ekstraktion).
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
  • Den koniske form gør den særdeles velegnet til faseadskillelse
  • Med standard jordstophane, holdeanordning og plastikprop
  • Med solid nøgle
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Boro 3.3, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Faseadskillelse; Væske-væske udvinding
Mængde 1 stk.