Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skilletragt, konisk form, med glasnøgle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En skilletragt har form som en spids kolbe med en aftapningshane i spidsen. Skilletragten bruges til væske-væske-ekstraktion af to ublandbare væsker (stofseparationsproces) og kan dermed også bruges til renseprocesser. Væsken med den højere densitet samler sig i den nederste del af beholderen og kan drænes via aftapningshanen. Den trykte skala tillader en nøjagtig volumenbestemmelse.
- Den koniske form gør den særdeles velegnet til faseadskillelse
- Med standard jordstophane, holdeanordning og plastikprop
- Med solid nøgle
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 13 mm |
| Materiale | Boro 3.3, polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Faseadskillelse; Væske-væske udvinding |
| Mængde | 1 stk. |