Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruetrådsrør, SVL
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
De DURAN™ glas gevindrør med SVL tråd er en finere tråd end GL-tråden, som også bruges til fastgørelse på glasapparater. Den nominelle størrelse refererer til kernediameteren ved gevindet.
- Glasgevindrør med SVL tråd er en finere tråd sammenlignet med GL tråd
- Den nominelle størrelse refererer til kernediameteren ved gevindet.
- Sikker og nem forsegling og løsning af glas-glaskomponenter
- Fedtfrit arbejde muligt
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50/Pk. |
| Varebeskrivelse | Til fastgørelse på glasapparater; Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 16 mm |
| Standard konusled nr | SVL 15 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.8 mm |