Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gevindrør, GL, kraftig væg, supplement til DIN 12216
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Tykvæggede DURAN™ glasgevindrør med GL-gevind er et supplement til DIN 12216 og bruges til fastgørelse på glasapparater. Fås i 5 størrelser. Det tilgængelige tilbehør tillader en bred vifte af anvendelser.
- Med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216
- tykvæggede
- Sikker og nem forsegling og løsning af glas-glaskomponenter
- Fedtfrit arbejde muligt
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Til fastgørelse på glasapparater; Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 40 mm |
| Standard konusled nr | GL 45 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 3.2 mm |