Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gevindrør, GL, kraftig væg, supplement til DIN 12216
Artikelnummer. 15854628 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 15854628
Brand: DWK Life Sciences 286252205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug på en lang række apparater med højere krav til mekanisk styrke.
Tykvæggede DURAN™ glasgevindrør med GL-gevind er et supplement til DIN 12216 og bruges til fastgørelse på glasapparater. Fås i 5 størrelser. Det tilgængelige tilbehør tillader en bred vifte af anvendelser.
  • Med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216
  • tykvæggede
  • Sikker og nem forsegling og løsning af glas-glaskomponenter
  • Fedtfrit arbejde muligt
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Varebeskrivelse Til fastgørelse på glasapparater; Installation i glasapparater og -anordninger
Ledstørrelse 12 mm
Standard konusled nr GL 14
Tykkelse (metrisk) væg 2.2 mm