Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruegevindrør, GL
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
De DURAN™ glasgevindrør med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216 anvendes til fastgørelse på glasapparat. Den nominelle størrelse refererer til den udvendige diameter målt på gevindet. Fås i 5 størrelser. Det tilgængelige tilbehør tillader en bred vifte af anvendelser.
- Med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216
- Den nominelle størrelse refererer til den udvendige diameter målt på gevindet (fås i 5 størrelser).
- Sikker og nem forsegling og løsning af glas-glaskomponenter
- Mulighed for fedtfrit arbejde
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Til fastgørelse på glasapparater; Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 40 mm |
| Standard konusled nr | GL 45 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2.3 mm |