Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruegevindrør, GL
Artikelnummer. 15844628 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15844628
Brand: DWK Life Sciences 286251603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til fastgørelse til en bred vifte af apparater.
De DURAN™ glasgevindrør med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216 anvendes til fastgørelse på glasapparat. Den nominelle størrelse refererer til den udvendige diameter målt på gevindet. Fås i 5 størrelser. Det tilgængelige tilbehør tillader en bred vifte af anvendelser.
  • Med standardiseret GL gevind i henhold til DIN 12216
  • Den nominelle størrelse refererer til den udvendige diameter målt på gevindet (fås i 5 størrelser).
  • Sikker og nem forsegling og løsning af glas-glaskomponenter
  • Mulighed for fedtfrit arbejde
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Varebeskrivelse Til fastgørelse på glasapparater; Installation i glasapparater og -anordninger
Ledstørrelse 12 mm
Standard konusled nr GL 14
Tykkelse (metrisk) væg 1.5 mm