Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gevindkobling, fra PBT
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gevindkoblingen består af to gevindhætter, som er forbundet med hinanden via et fleksibelt slangestykke. Denne komponent muliggør en fleksibel forbindelse af to glaskomponenter.
- Til fleksibel forbindelse af to glasgevindforbindelser med integreret silikonetætning (VQM)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PBT |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af glasgevind |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 45 |