Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gevindkobling, fra PBT
Artikelnummer. 10768351 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10768351
Brand: DWK Life Sciences 292260659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gevindkoblingen bruges til at forbinde to gevindforbindelser.
Gevindkoblingen består af to gevindhætter, som er forbundet med hinanden via et fleksibelt slangestykke. Denne komponent muliggør en fleksibel forbindelse af to glaskomponenter.
  • Til fleksibel forbindelse af to glasgevindforbindelser med integreret silikonetætning (VQM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PBT
Til brug med (applikation) Tilslutning af glasgevind
Emballagemængde 1 stk.
Trådstørrelse GL 18