Få mere at vide
DWK Life Sciences Screw Cap Open Top for Tube Connection
Fleksibel GLS 80™ tilslutningssystem til brug af halvstive slanger.
Brand: DWK Life Sciences 1160174
73.12 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fleksibel GLS 80™ tilslutningssystem til brug af halvstive slanger.
Fleksibel GLS 80™ hætteforbindelsessystem til brug med halvstive rør, velegnet til DURAN™ GLS 80™ laboratorie- og medieflasker. Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan tilsluttes. Steril trykudligning gennem membran liter mulig. Ubrugte porte kan forsynes med en blindhætte. Eksempler på anvendelser: Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system.
- Det fleksible modulære system tillader individuel kombination af de forskellige komponenter alt efter behov og anvendelse
- Fem forskellige slangediametre (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm og 12,0 mm) kan tilsluttes
- NS 29/32 tilslutning i midten for tæt lukning
- Steril trykudligning gennem membranfilter mulig
- Ubrugte porte kan forsynes med en GL 18 blindhætte
- Kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor alsidig
Tekniske data
Blå | |
Væskeoverførsel; Tilførsel af væske til bioreaktorer; Levering af reagenser til instrumenter; Foto-bioreaktor | |
2/Pk. | |
16 mm | |
Autoklaverbar | |
87 mm |
Screw cap for tube connection, blue, GL 18 | |
Polypropylen, PTFE | |
Steril | |
16 mm | |
Åbn den øverste skruelåg |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31