Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruehætte GL 45 med 2-slangetilslutning
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
GL 45 hætteforbindelsessystem til nem tilslutning af fleksible slanger til DURAN™ GL 45 flasker. De to polypropylen-stik har vinklet top- og lige underside-stik. Grå polypropylen hætte i midten roterer frit, så flasken kan skrues af, uden at det er nødvendigt at afmontere slangen. Hætten er ideel til brug med blød elastisk slange, der har en indvendig diameter på 6 – 9 mm silikoneslange. Et valgfrit udluftningsstik fås med eller uden sprøjtefilter. Meget alsidig, da skruelåget er baseret på standard GL 45 gevind. Temperaturbestandig op til +140 °C. Fuldt autoklaverbar og vaskesikker. Typiske anvendelser: Mulige bioteknologiske anvendelser omfatter overførsel af sterile medier fra en beholder til en anden ved hjælp af en peristaltisk pumpe.
- Meget alsidig, da skruelåget er baseret på standard GL 45 gevind
- 2-ports slangeforbindelser tillader nem tilslutning af silikoneslanger til laboratorieflasker til væskeoverførsel
- EPDM sikrer en lufttæt forsegling med flaske
- Grå polypropylen hætte i midten roterer frit, så flasken kan skrues af uden behov for at afmontere slangen
- Temperaturbestandig op til +140 °C
- Fuldt autoklaverbar / tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gray |
| Oversigt | DURAN Skruelåg GL 45 med 2 slangeforbindelser EDPM Pakning |
| Til brug med (applikation) | Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter |
| Materiale | Polypropylen, EPDM |
| Mængde | 2/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 93 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Reusable |
| Vis mere |