Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbundskolbe, bred hals, med perlekant, ikke-DIN EN ISO størrelse
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
3000 mL
50 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Flasker fås i forskellige designs: smal og bred hals, med eller uden slebet led, som rund- eller fladbundet kolbe. Afhængigt af applikationen vælges den nødvendige kolbe med dens specifikke komponenter.
- Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
- Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 345 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til opvarmning af kapper; Opvarmning; Blanding af flere komponenter; Størrelser 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10000, 12000 og 20000 ml ikke-DIN ISO størrelse |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Ikke DIN EN ISO størrelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |