Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbundskolbe, med standard jordforbindelse
Artikelnummer. 11776183 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled unitSize
11776183 100 mL NS 29/32 Pakke med 10
11766183 50 mL NS 29/32 Pakke med 10
11786183 250 mL NS 29/32 Pakke med 10
15611265 500 mL NS 29/32 Pakke med 10
15824508 1000 mL NS 29/32 Pakke med 10
11716193 2000 mL NS 29/32 Pakke med 10
15211879 1000 mL NS 45/40 Pakke med 10
10102031 4000 mL NS 45/40 Hver
11726888 25 mL NS 14/23 Pakke med 10
15291859 25 mL NS 19/26 Pakke med 10
15241869 100 mL NS 14/23 Pakke med 10
15251869 100 mL NS 24/29 Pakke med 10
15261869 250 mL NS 24/29 Pakke med 10
15291869 500 mL NS 45/40 Pakke med 10
15221869 50 mL NS 14/23 Pakke med 10
15201879 1000 mL NS 24/29 Pakke med 10
15221879 2000 mL NS 45/40 Pakke med 10
15231869 100 mL NS 19/26 Pakke med 10
15281869 500 mL NS 24/29 Pakke med 10
15201869 50 mL NS 19/26 -
15211869 50 mL NS 24/29 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 11776183 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 241702706
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
View all promotions
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Runde kolber anvendes til reaktioner af enhver art, fx ved brug af varme under destillation eller ekstraktion, som modtagekolber, til frysning eller i vakuumapparater.
På grund af deres alsidige anvendelsesmuligheder er rundbundede kolber meget brugt i laboratoriemiljøet. Runde kolber og de medier, de indeholder, kan opvarmes fx ved varmehætter eller væskebade eller afkøles med et koldt bad. Selektiv opvarmning eller afkøling skal dog undgås. På grund af deres form er rundbundede kolber også velegnede til vakuumapplikationer. Der skal dog sørges for, at glasoverfladen er fri for fejl (ingen stop, dybe ridser osv.). Standard jordsamlingen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte osv.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
  • Kan lukkes med glas og plastikprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) base 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Fordampning af væsker; Velegnet til montering på stativ; Tørring af materialer; Volumenstørrelser 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 og NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) og 2000 mL (NS 45/40) er ikke i henhold til DIN ISO
nr. pr. pakke 10/Pk.
Standard konusled NS 29/32
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.