Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbundskolbe, med standard jordforbindelse
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
På grund af deres alsidige anvendelsesmuligheder er rundbundede kolber meget brugt i laboratoriemiljøet. Runde kolber og de medier, de indeholder, kan opvarmes fx ved varmehætter eller væskebade eller afkøles med et koldt bad. Selektiv opvarmning eller afkøling skal dog undgås. På grund af deres form er rundbundede kolber også velegnede til vakuumapplikationer. Der skal dog sørges for, at glasoverfladen er fri for fejl (ingen stop, dybe ridser osv.). Standard jordsamlingen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte osv.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
- Kan lukkes med glas og plastikprop
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 41 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Fordampning af væsker; Velegnet til montering på stativ; Tørring af materialer; Volumenstørrelser 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 og NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) og 2000 mL (NS 45/40) er ikke i henhold til DIN ISO |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Standard konusled | NS 14/23 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |