Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbundskolbe, smal hals, med perlekant
Artikelnummer. 11776063 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
250 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11776063
Brand: DWK Life Sciences 217211706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af deres sfæriske form bruges rundbundede kolber til opvarmning af væsker blandt andet.
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Flasker fås i forskellige designs: smal og bred hals, med eller uden slebet led, som rund- eller fladbundet kolbe. Afhængigt af applikationen vælges den nødvendige kolbe med dens specifikke komponenter.
  • Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Velegnet til opvarmning af kapper; Opvarmning; Blanding af flere komponenter; Størrelser 2000, 3000, 5000, 6000, 12000 og 20000 ml ikke-DIN ISO størrelse, størrelse 12000 mL ikke-DIN ISO størrelse, er i overensstemmelse ASTM E 1403 og størrelse 20000 mL er i overensstemmelse ASTM E 1403
nr. pr. pakke 10/Pk.