Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rulleflaske, til cellekulturer, med DIN gevind, GL 45
Artikelnummer. p-7189394 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15464650
Brand: DWK Life Sciences 217728651
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rulleflasker er specielt designet til celle- og virusmasseproduktion og har det størst mulige vandrette og perifere vækstareal.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Rulleflasker placeres vandret på et scootersystem og bruges til celle- og virusmasseproduktion. Rulleflaskerne har det størst mulige vandrette og perifere vækstareal. De har fremragende optisk klarhed.
  • Flaskestørrelsen muliggør masseproduktion af celler og virus
  • Med DIN gevind og skruelåg med hætteforing fra TPE fra PP for lufttæt forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3500 mL
Til brug med (applikation) Celle- og virusmasseproduktion; Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur; Opbevaring og transport af flydende kulturer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 110 mm