Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rulleflaske, til cellekulturer, med DIN gevind, GL 45
Artikelnummer. 15464650 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15464650 3500 mL Hver
15251789 2000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464650 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 217728651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2784.44 DKK
    2297.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 486.48 DKK
    17% Slukket
På lager
Rulleflasker er specielt designet til celle- og virusmasseproduktion og har det størst mulige vandrette og perifere vækstareal.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Rulleflasker placeres vandret på et scootersystem og bruges til celle- og virusmasseproduktion. Rulleflaskerne har det størst mulige vandrette og perifere vækstareal. De har fremragende optisk klarhed.
  • Flaskestørrelsen muliggør masseproduktion af celler og virus
  • Med DIN gevind og skruelåg med hætteforing fra TPE fra PP for lufttæt forsegling
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3500 mL
Til brug med (applikation) Celle- og virusmasseproduktion; Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur; Opbevaring og transport af flydende kulturer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 110 mm