Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erstatningshætteforing, PTFE-coated, peroxidhærdet silikone
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Udskiftningshætteforinger egnet til PBT-skruelåg og manipulationssikre skruelåg. Varmebestandighed til 130 C (°damp) og 200 C (°tør varme). Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning. Silicium er peroxidkatalyseret.
- udskiftning, hætte, foring, silikone, tætning, tætning, vmq, ptfe, belagt, skrue, hætte
- Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning
- Cap liner danner en tæt forsegling med flaske Peroxid katalyseret silikone
- Peroxidkatalyseret silikone
- Velegnet til PBT skruelåg og manipulationssikre skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Erstatningshætteforing til røde PBT-hætter |
| Materiale | Silikone, PTFE, VMQ |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 30.5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |