Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erstatningshætteforing, PTFE-coated, peroxidhærdet silikone
Artikelnummer. 11755434 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11755434 GL 25 Pakke med 10
11381475 GL 45 Pakke med 10
11736642 GL14 Pakke med 10
11746642 GL 18 Pakke med 10
11765434 GL 32 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11755434 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292481304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    106.47 DKK / Pakke med 10
    Spare 22.53 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
DURAN™ Erstatningsdækselsforing, PTFE-belagt, peroxidhærdet silikone giver en pålidelig forsegling til DURAN™ PBT-skruehætter. PTFE-belægning leverer fremragende kemisk modstand med varmebestandighed til 130 °C (damp) og 200 °C (tør varme). Fås i flere GL-gevindstørrelser.
  • Udskiftningshætteforinger egnede til DURAN PBT-skruehætter
  • PTFE-belægning giver fremragende kemisk modstand
  • Lågets foring danner en tæt, sikker forsegling med flasken
  • Peroxidkatalyseret silikonekonstruktion
  • Varmebestandig til 130 °C (damp) og 200 °C (tør varme)
  • Fås i flere GL-gevindstørrelser for at passe til en række flaskeformater DURAN
Specifications
Farve Grå
Til brug med (applikation) Erstatningshætteforing til røde PBT-hætter
Materiale Silikone, PTFE, VMQ
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Diameter (metrisk) 23.5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Produkttype Teflon Liner