Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erstatningshætteforing, PTFE-coated, peroxidhærdet silikone
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Udskiftningshætteforinger egnede til DURAN PBT-skruehætter
- PTFE-belægning giver fremragende kemisk modstand
- Lågets foring danner en tæt, sikker forsegling med flasken
- Peroxidkatalyseret silikonekonstruktion
- Varmebestandig til 130 °C (damp) og 200 °C (tør varme)
- Fås i flere GL-gevindstørrelser for at passe til en række flaskeformater DURAN
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Erstatningshætteforing til røde PBT-hætter |
| Materiale | Silikone, PTFE, VMQ |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 43.1 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Teflon Liner |