Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, bred hals, klar, uden prop
Artikelnummer. 11706263 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11706263 100 mL Pakke med 10
11716263 250 mL Pakke med 10
11726263 500 mL Pakke med 10
11736263 1000 mL Pakke med 10
15261659 50 mL Pakke med 10
15271659 2000 mL Pakke med 10
10273591 5000 mL Hver
10400113 10,000 mL Hver
10797861 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11706263 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211842402
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske reagensflasker med bred hals og glasprop.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en bred konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den bredere hals er mere bekvem til håndtering af pudder. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Oversigt Hals med standard jordforbindelse
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 52 mm