Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, bred hals, klar
Artikelnummer. p-7189160 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11736133
Brand: DWK Life Sciences 211853605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske reagensflasker med bred hals og glasprop.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en bred konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den bredere hals er mere bekvem til håndtering af pudder. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Oversigt Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 70 mm