Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, bred hals, klar
Artikelnummer. 10393921 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10393921 5000 mL Hver
11736133 250 mL Pakke med 10
11776253 100 mL Pakke med 10
11786253 500 mL Pakke med 10
11796253 1000 mL Pakke med 10
11705374 50 mL Pakke med 10
15281659 2000 mL Pakke med 10
10559251 10,000 mL Hver
10268800 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10393921 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211857307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2299.50 DKK
    2018.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 280.64 DKK
    12% Slukket
På lager
Klassiske reagensflasker med bred hals og glasprop.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en bred konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den bredere hals er mere bekvem til håndtering af pudder. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Oversigt Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 182 mm