Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, bred hals, rav, USP /EP (3.2.1) Lystransmission
Artikelnummer. 11796858 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11796858 250 mL Pakke med 10
11706868 500 mL Pakke med 10
11716868 1000 mL Pakke med 10
15291659 2000 mL Pakke med 10
10057920 5000 mL Hver
11776858 50 mL Pakke med 10
11786858 100 mL Pakke med 10
10008010 10,000 mL Hver
10578672 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11796858 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211883608
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske bredhalsede reagensflasker med glasprop i ravfarvet glas
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af rav DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en bred konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den bredere hals er mere bekvem til håndtering af pudder. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje. Det ravgule glas sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af foto-nedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid.
  • USP/EP UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Ravfarven påføres kun udvendigt for at sikre, at indvendige overflader har standard DURAN™ klare Type 1 glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle glaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Oversigt Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Transport og forsendelse af lysfølsomme prøver; Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 70 mm