Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smal hals, klar, uden prop
Artikelnummer. p-7189245 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10624172
Brand: DWK Life Sciences 211647301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske reagensflasker med smal hals og glasprop.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Oversigt Hals med standard jordforbindelse
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 182 mm