Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smal hals, klar, uden prop
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
- Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Oversigt | Hals med standard jordforbindelse |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 107 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |