Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smal hals, klar, uden prop
Artikelnummer. 10263161 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10263161 20,000 mL Hver
10624172 5000 mL Hver
10099890 10,000 mL Hver
15221659 2000 mL Pakke med 10
12770187 1000 mL Pakke med 10
15211659 500 mL Pakke med 10
15201659 250 mL Pakke med 10
15291649 100 mL Pakke med 10
15271649 25 mL Pakke med 10
15281649 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10263161 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211649105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5538.75 DKK
    4864.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 674.03 DKK
    12% Slukket
På lager
Klassiske reagensflasker med smal hals og glasprop.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Oversigt Hals med standard jordforbindelse
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 288 mm