Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smalhals, rav, USP /EP (3.2.1) Lystransmission
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af rav DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje. Det ravgule glas sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af foto-nedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid.
- USP/EP UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
- Ravfarven påføres kun udvendigt for at sikre, at indvendige overflader har standard DURAN™ klare Type 1 glas egenskaber
- Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
- Alle glaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Oversigt | Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat; Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |