Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smalhals, rav, USP /EP (3.2.1) Lystransmission
Artikelnummer. 10078000 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10078000 5000 mL Hver
11766858 1000 mL Pakke med 10
11746858 250 mL Pakke med 10
11736858 100 mL Pakke med 10
11756858 500 mL Pakke med 10
11786248 2000 mL Pakke med 10
11726858 50 mL Pakke med 10
10672252 10,000 mL Hver
11786268 25 mL Pakke med 10
11689858 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10078000 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211687305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske reagensflasker med smal hals og glasprop i ravfarvet glas.
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af rav DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje. Det ravgule glas sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af foto-nedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid.
  • USP/EP UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Ravfarven påføres kun udvendigt for at sikre, at indvendige overflader har standard DURAN™ klare Type 1 glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Alle glaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Oversigt Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat; Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 182 mm