Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premium skruelåg
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7189419 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11679808
Brand: DWK Life Sciences 891088679
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukninger af høj kvalitet udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
Højkvalitets plastikskruelåg med GL 25/GL 45 gevindstørrelser, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE Premium skruelåg er fremstillet i rene rum og lavet af PFA med meget inert PTFE-belagt silikoneforsegling. Designet til brug med DURAN™ PURE GL 25/ GL 45 Flasker. Skruelågene er kompatible med autoklavering og andre almindelige steriliseringsmetoder. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE Premium skruelåg er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
  • Høj renlighed på grund af fremstilling i rene rum
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • Visuel og dimensionel inspektion
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
  • Udtræksrapport tilgængelig
  • Drug Master File
  • USP <88> Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Fremstilling af farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af API'er, bulk lægemiddel mellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale PFA, PTFE, Silikone
Mængde 5/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 51 mm