Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ REN GLS 80™ Flaske, rav, bred mund
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15806551 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15806551 1000 mL Pakke med 10
15856941 500 mL Pakke med 10
15866941 2000 mL Pakke med 10
15809027 5000 mL Hver
15819027 10,000 mL Hver
15829027 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15806551 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 818665405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række højkvalitetsflasker med let beskyttelse og lukninger, udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
Type I borosilikatglasflasker af høj kvalitet GLS 80™ , ravfarvet fra 500 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. Flaskemundingens 80 mm brede ydre diameter muliggør let påfyldning og tømning af flasker. Meget ensartet, holdbar og kemisk resistent ravfarvning på grund af brugen af innovativ teknologi giver beskyttelse til lysfølsomme forbindelser. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
  • Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • 100% visuel inspektion
  • Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
  • Nem påfyldning og tømning af flasken på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af lysfølsomme API'er, bulk-lægemiddelmellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Diameter (metrisk) 101 mm