Beskrivelse
Højkvalitets Type I borosilikatglasflasker GL 25 / GL 45, ravfarvet fra 25 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. Meget ensartet, holdbar og kemisk resistent ravfarvning på grund af brugen af innovativ teknologi giver beskyttelse til lysfølsomme forbindelser. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
- Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
- Enkelt parti levering
- Analysecertifikat (CoA)
- 100% visuel inspektion
- Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
- Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
- 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
- Drug Master File
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Farve | Amber |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af lysfølsomme API'er, bulk-lægemiddelmellemprodukter, ingredienser og medier |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | No |
| Uddannet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Vis mere |