Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaske, rav, med DIN gevind
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15360604 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
Artikelnummer. 15360604
Brand: DWK Life Sciences 818066301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række højkvalitetsflasker med let beskyttelse og lukninger, udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
Højkvalitets Type I borosilikatglasflasker GL 25 / GL 45, ravfarvet fra 25 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. Meget ensartet, holdbar og kemisk resistent ravfarvning på grund af brugen af innovativ teknologi giver beskyttelse til lysfølsomme forbindelser. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
  • Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • 100% visuel inspektion
  • Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af lysfølsomme API'er, bulk-lægemiddelmellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 136 mm