Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaske, rav, med DIN gevind
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15330604 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15330604 250 mL Pakke med 10
15565360 25 mL Pakke med 940
15310604 25 mL Pakke med 10
15320604 100 mL Pakke med 10
15575360 100 mL Pakke med 540
15585360 250 mL Pakke med 280
15336798 500 mL Pakke med 360
15340604 500 mL Pakke med 10
15350604 1000 mL Pakke med 10
15346798 1000 mL Pakke med 210
15356798 2000 mL Pakke med 120
15360604 2000 mL Pakke med 10
15896931 5000 mL Hver
15508441 5000 mL Pakke med 48
15518441 10,000 mL Pakke med 30
15806941 10,000 mL Hver
15528441 20,000 mL Pakke med 12
15816941 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15330604 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 818063604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00 DKK
    3403.57 DKK / Pakke med 10
    Spare 471.43 DKK
    12% Slukket
Visa alla kampanjer
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
En række højkvalitetsflasker med let beskyttelse og lukninger, udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
Højkvalitets Type I borosilikatglasflasker GL 25 / GL 45, ravfarvet fra 25 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. Meget ensartet, holdbar og kemisk resistent ravfarvning på grund af brugen af innovativ teknologi giver beskyttelse til lysfølsomme forbindelser. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
  • Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • 100% visuel inspektion
  • Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
  • Drug Master File
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Amber
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af lysfølsomme API'er, bulk-lægemiddelmellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet No
Uddannet Yes
Mund Narrow
Diameter (metrisk) 70 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Screw Neck Bottle
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.