Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE-belagt silikoneseptumforsegling, platinhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Høj renhed PTFE coated silikone septum til brug med DURAN™ GL 45 åben skruelåg og alle størrelser af DURAN™ GL 45 laboratorieflasker. Kan bruges til tilføjelse, podning eller prøveudtagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle. Ideel til laboratorier i kemi, biovidenskab og biofarma.
- Blødt silikonegummi for nem nålegennemtrængning og genlukkelighed
- Fremstillet af høj renhed, platinkatalyseret silikonegummi og højkvalitets PTFE-film, hvilket reducerer risikoen for opløsningsmiddelkontamination
- Silikonen er beklædt med meget modstandsdygtig PTFE for at beskytte silikonen mod kemisk angreb fra opløsningsmidlerne
- Skillevæggen er velegnet til brug med alle GL 45 størrelser af DURAN™ GL 45 flasker fra 100 til 20.000 ml
- En væsketæt forsegling leveres, når den bruges i kombination med den røde PBT GL 45 skruelåg med åben top
- Bredt temperaturanvendelsesområde fra – 50 °C op til + 180 °C
- Autoklaverbar ved 121 °C i 15 minutter
- Tørvarme steriliserbar ved op til 180 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gray |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kemiske og termiske reaktioner; Opbevaring af prøver; Opbevaring af medier og reagenser |
| Materiale | Silikone, PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Round |
| Vis mere |