Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE-adapter, standardfugejord 45/40 - GL 45, med EPDM-tætning
Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Unit Size:
Hver
Description
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
- Direkte filtrering i en DURAN™ tryk plus+ laboratorieflaske
- Reduceret risiko for kontaminering, da der ikke kræves yderligere genopfyldningstrin
- De DURAN™ PTFE Adapter kombinerer jordforbindelsen NS 45/40 på filtreringsapparatet med GL 45 skruegevind på DURAN™ laboratorieflasker.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Filtrering; Da der skabes et vakuum i flasken under filtrering, kan brug af DURAN™ tryk plus+ laboratorieflaske anbefales |
| Passer til slange-id (metrisk) | 53 mm |
| Materiale | EPDM, PTFE |
| Mængde | 1 stk. |