Få mere at vide
DWK Life Sciences PTFE Adapter Disc til DURAN™ Filtreringsapparat, kun adapterskive
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
- Stort set universelle anvendelser, da mediet kun kommer i kontakt med glas og PTFE
- Den skalerede tragt forenkler dosering og analyse (gradueret filterhoved)
- Ud over den slidsede filterplade kan der også bruges porøse glasplader med forskellige porøsiteter takket være PTFE-pladeholderen
- Nem og hurtig rengøring fra begge sider takket være udskiftelige filterplader og PTFE-adaptere
- Den gennemprøvede DURAN™-filterkolbe og PTFE-slangeforbindelsen (egnet til reagensglas med ID 8 mm) muliggør sikkert arbejde i laboratoriet
- De udskiftelige plader og PTFE-adapteren i forbindelse med klemmen muliggør hurtig ændring af porøsitet eller udskiftning af filtre
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Stik | GL 14 |
| Oversigt | PTFE adapterskive |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Grov og fin filtrering; Filtrering uden filterpapir; Filtrering; Restanalyse; Analytisk filtrering; Oprensning af vandige og organiske opløsninger; Partikelforureningsanalyse; Test for bakteriel kontaminering; Velegnet til GL 14 skruelåg (kat. nr. 29 227 05 08) |
| Mængde | 1 stk. |