Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduerede laboratorieflasker med DIN 168-1 gevind
Artikelnummer. 17946792 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk)
17946792 1 L GL 45
17906772 25 mL GL 25
17926772 50 mL GL 32
17956772 100 mL GL 45
17986782 250 mL GL 45
17916792 500 mL GL 45
17926792 2 L GL 45
17986792 3.5 L GL 45
17996792 5 L GL 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17946792 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 218055483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3552.73 DKK
    2779.45 DKK / Pakke med 10
    Spare 773.28 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Multifunktionelle laboratorieflasker i klart glas med beskyttende sikkerhedsbelægning.
DURAN™ GL ISO flasker er blevet ideelle multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.
En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.
  • Fremstillet af polyamidbelagt DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ er et neutralt glas, klassificeret som et Glas Type I iflg USP , EP (3.2.1) og JP, og møder ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Reducer faren for knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
  • Ekstern polymerbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækage* og splinter (*gælder kun flasker på 2000 ml eller mindre)
  • Polyamid 12 sikkerhedsbelægning har en høj kemisk resistens
  • Beskyttende belægning giver et forbedret sikrere greb
  • Belægningen er renrumscertificeret Fraunhofer IPA TESTET DEVICE™
  • Certificeret FDA og EU fødevarekontakt sikkert belægningsmateriale
  • Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
  • Leveres med push-on støvkappe
  • Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Klar
Til brug med (applikation) Klargøring af medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, højpotente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er), prøve- eller høstopsamlingsbeholder, dyrkningsbeholder, opbevaring af medier og reagenser, transport og forsendelse, Væskehåndteringsreservoir
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.542 kg
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 230 mm
Lukkestørrelse 45
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance CoC
Produkttype Laboratorieflaske