Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduerede laboratorieflasker med DIN 168-1 gevind
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ GL ISO flasker er blevet ideelle multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.
En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.
- Fremstillet af polyamidbelagt DURAN™ borosilikatglas 3.3
- DURAN™ er et neutralt glas, klassificeret som et Glas Type I iflg USP , EP (3.2.1) og JP, og møder ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
- Reducer faren for knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
- Ekstern polymerbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækage* og splinter (*gælder kun flasker på 2000 ml eller mindre)
- Polyamid 12 sikkerhedsbelægning har en høj kemisk resistens
- Beskyttende belægning giver et forbedret sikrere greb
- Belægningen er renrumscertificeret Fraunhofer IPA TESTET DEVICE™
- Certificeret FDA og EU fødevarekontakt sikkert belægningsmateriale
- Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
- Leveres med push-on støvkappe
- Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Klargøring af medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, højpotente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er), prøve- eller høstopsamlingsbeholder, dyrkningsbeholder, opbevaring af medier og reagenser, transport og forsendelse, Væskehåndteringsreservoir |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 6 flasker |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 1.025 kg |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |