Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduated Amber Laboratory Flaske med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17986752 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Artikelnummer. 17986752
Brand: DWK Life Sciences™ 218664485
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multifunktionelle laboratorieflasker med bred mund af glas med beskyttende sikkerhedsbelægning.
Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.
En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.
  • Fremstillet af ravfarvet borosilikatglas 3.3 og polyamid
  • Kompatibel med matchende hættesystem for særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • protect+ sikkerhedsbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækage* og splinter* (*gælder kun flasker på 2000 ml eller mindre)
  • UV-beskyttelse USP (Spectral Transmission) og EP (3.2.1) kompatibel
  • Mindre end 10 % spektral transmission mellem 290 nm og 450 nm
  • Den eneste udvendige påføring af ravfarven og sikkerhedsbelægningen sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Leveres kun som sikkerhedsbelagt glasflaske (skruelåg og hælderinge skal bestilles separat)
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
  • Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Klargøring af lysfølsomme medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, lysfølsomme, høj-potente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er) pulvere, prøve- eller høstopsamlingsbeholder, sultureringsbeholder, opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser, transport og forsendelse
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.533 kg
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Certificeringer/compliance CoC
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 148 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukkestørrelse 80
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres