Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduated Amber Laboratory Flaske med bred mund
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.
En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.
- Fremstillet af ravfarvet borosilikatglas 3.3 og polyamid
- Kompatibel med matchende hættesystem for særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
- protect+ sikkerhedsbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækage* og splinter* (*gælder kun flasker på 2000 ml eller mindre)
- UV-beskyttelse USP (Spectral Transmission) og EP (3.2.1) kompatibel
- Mindre end 10 % spektral transmission mellem 290 nm og 450 nm
- Den eneste udvendige påføring af ravfarven og sikkerhedsbelægningen sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
- Leveres kun som sikkerhedsbelagt glasflaske (skruelåg og hælderinge skal bestilles separat)
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
- Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 L |
| Farve | Ravgul |
| Til brug med (applikation) | Klargøring af lysfølsomme medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, lysfølsomme, høj-potente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er) pulvere, prøve- eller høstopsamlingsbeholder, sultureringsbeholder, opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser, transport og forsendelse |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 flaske |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 1.377 kg |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |