Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- og opbevaringsflaske, Carboys, med DIN 168-1 gevind, GL 45, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Disse større carboys er ideelle til bulk opbevaring og håndtering af både flydende og faste mellemprodukter og endelige formuleringer. Fremstillet af Type 1 borosilikat 3.3 glas for holdbar ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stress. Glasset er i overensstemmelse med amerikansk (USP ), europæiske (EP) og japanske farmakopé (JP)-standarder, hvilket gør carboys ideelle til farmaceutiske produktionsanvendelser. Fremstillet med fortykkede, ensartede sidevægge for højere mekanisk styrke. Retrace Code for batchsporbarhed og overensstemmelsescertificering. Fremstillet af uorganiske materialer (certificeret BSE/TSE fri). Velegnet til højtemperatursterilisering, depyrogenering eller autoklavering. Fås med tilpassede logoer, identifikationsmærkning eller gradueringer. Fås også med en ekstern polyurethanbelægning for øget ridsefasthed og for at begrænse lækage i tilfælde af skade. Leveres uden skruelåg eller hældering, men kan bruges i forbindelseshætter og stiksystemer.
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fremstillet af uorganiske materialer (certificeret BSE/TSE-fri)
- Fås med tilpassede logoer, identifikationsmærkning eller gradueringer
- Den flade, robuste bund tillader brugen af store og tunge rørestave
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport; Brug i forbindelse med hætter og forbindelsessystemer; Blandeprocesser med store magnetiske rørestave |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 228 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |