Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ tryk plus+ GL 45 laboratorieflaske, klar og beskyt+ plastbelagt
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Beskrivelse
De DURAN™ Pressure plus+ GL 45 protect+ belagte flasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri har tryk plus+ flaskerne en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Tryk plus+ flaskerne er certificeret i henhold til DIN EN 1595.
Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin ideelle termiske ydeevne og høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Glasset er belagt med en klar polyamid PA12 plastbelægning, der giver beskyttelse til bruger og indhold i tilfælde af brud på grund af stød. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3, PA 12
- Certificeret vakuum- og trykbestandig fra -1 bar til +1,5 bar (DIN EN 1595) på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
- Polyamid 12 sikkerhedsbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækager og splinter i tilfælde af brud på grund af stød
- Plastsikkerhedsbelægning giver et forbedret sikrere greb
- Særlig geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
- Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk og velegnet til brug under højvakuum
- Påbrændt, meget holdbar blå keramik til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
- Plastsikkerhedsbelægning er renrumscertificeret Fraunhofer IPA TESTET DEVICE™
- Certificeret FDA og EU fødevarekontakt Sikkert belægningsmateriale
- Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Belægning | Sikkerhedsbelægning af plast |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering, opsamling af væskeprøver under tryk, opbevaring af flygtige opløsningsmidler, opbevaring af gasgenererende materialer |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10 flasker |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 0.356 kg |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL45 |
| Vis mere |