Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ tryk plus+ GL 45 laboratorieflaske, klar og beskyt+ plastbelagt
Artikelnummer. 17976762 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17976762 100 mL
17986762 250 mL
17996762 500 mL
17916772 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17976762 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 218152484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1611.75 DKK
    1412.83 DKK / Pakke med 10
    Spare 198.92 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas med sikkerhedsbelægning af plast. Inkluderer ikke skruelåg og hældering.
De DURAN™ Pressure plus+ GL 45 protect+ belagte flasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri har tryk plus+ flaskerne en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Tryk plus+ flaskerne er certificeret i henhold til DIN EN 1595.
Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin ideelle termiske ydeevne og høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Glasset er belagt med en klar polyamid PA12 plastbelægning, der giver beskyttelse til bruger og indhold i tilfælde af brud på grund af stød. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3, PA 12
  • Certificeret vakuum- og trykbestandig fra -1 bar til +1,5 bar (DIN EN 1595) på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
  • Polyamid 12 sikkerhedsbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækager og splinter i tilfælde af brud på grund af stød
  • Plastsikkerhedsbelægning giver et forbedret sikrere greb
  • Særlig geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk og velegnet til brug under højvakuum
  • Påbrændt, meget holdbar blå keramik til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
  • Plastsikkerhedsbelægning er renrumscertificeret Fraunhofer IPA TESTET DEVICE™
  • Certificeret FDA og EU fødevarekontakt Sikkert belægningsmateriale
  • Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Belægning Sikkerhedsbelægning af plast
Farve Klar
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering, opsamling af væskeprøver under tryk, opbevaring af flygtige opløsningsmidler, opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.172 kg
Trådstørrelse (metrisk) GL45
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 100 mm
Lukkestørrelse 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance CoC
Produkttype Laboratorieflaske